Learn More
QIAGEN Schneidmatte
Für die präzise Entnahme von Proben aus FTA Karten.
Marke: QIAGEN WB100020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die UniCore Schneidmatte gewährleistet saubere Probenschnitte aus FTA/FTA Elute Karten und verlängert die Lebensdauer der Stanzspitze.
- Die Matte ist für den langfristigen Gebrauch konzipiert, kann mit Alkohol gereinigt werden und ist in zwei Formaten erhältlich.
Spezifikation
Grün | |
Saubere Probenschnitte bei FTA/FTA™ Eluierkarten | |
1 Packungen |
Mikro-Stanze | |
Schneidmatte | |
Groß (15,2 x 20,3 cm) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
QIAGEN Schneidmatte > Groß: 15,2 x 20,3 cm; 1 Stück/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur