Learn More
Ambion™ Kundenspezifischer Pre-miR™ miRNA-Vorläufer
Kundenspezifischer Pre-miR™ miRNA-Vorläufer
Marke:  Ambion™ AM17103
1196.62 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15561154
  • 1868.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pre-miR™ miRNA-Vorläufer-Moleküle sind kleine, chemisch modifizierte, doppelsträngige RNA-Moleküle, die zur Nachahmung endogener reifer miRNAs entwickelt wurden. Verwenden Sie unser Anpassungswerkzeug, um die ideale Mimetik für Ihre miRNA-Sequenz zu entwerfen, oder wählen Sie aus vorentwickelten Produkten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Prä-miRNA-Vorläufer, 20 nmol; kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNAs zu imitieren. Verwenden Sie unser Tool zu kundenspezifischen Anpassung, um das ideale Mimic für Ihre miRNA-Sequenz zu erstellen
miRNA-Vorläufer
20 nmol
Name des Produkts
Ambion™ Kundenspezifischer Pre-miR™ miRNA-Vorläufer > 20 nmol