Learn More
Invitrogen™ Customer-Defined Anti-miR™ miRNA Inhibitor
Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren sind chemisch modifizierte, einsträngige Nukleinsäuren, die entwickelt wurden, um endogene microRNA (miRNA)-Moleküle zu binden und zu hemmen.
Marke: Invitrogen™ AM17003
1155.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie unser Anpassungswerkzeug, um den idealen Inhibitor für Ihre miRNA-Sequenz zu entwerfen, oder wählen Sie aus vorentwickelten Produkten.
Spezifikation
Die Anti-miR™ siRNA wird in einem einzigen Röhrchen getrocknet geliefert, zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension, und sollte bei -20 °C gelagert werden. Bei Trockenlagerung (bei -20 °°C) ist sie 1 Jahr lang garantiert. | |
Ambion™, Anti-miR™ | |
20 nmol |
miRNA | |
miRNA-Inhibitor |