Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Pools
Custom miRNA array designs can hold from 12 to 380 assays, and 1 to 8 samples on each array design.
Marke: Applied Biosystems™ 4478258
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Es werden zehn Formate angeboten, die nur mit Mikrofluidikkarten-Design erhältlich sind. Verwenden Sie benutzerspezifische PreAmp-Pools für Proben mit begrenzten miRNA-Mengen.
Spezifikation
Pool von Assay-Primern, –20 C | |
192 array card format | |
Nachhaltige Verpackung | |
1 ml |
CUSTOM MIRNA PREAMP POOL (192A) | |
miRNA | |
miRNA |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Pools > CUSTOM MIRNA PREAMP POOL (192A)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur