Learn More
Ambion™ Kundenspezifischer Pre-miR™ miRNA-Vorläufer
Kundenspezifischer Pre-miR™ miRNA-Vorläufer
Marke: Ambion™ AM17101
1175.18 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
miRNA Precursor Molecules sind kleine, chemisch modifizierte, doppelsträngige RNA-Moleküle, die zur Nachahmung endogener reifer miRNAs entwickelt wurden.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Kundenspezifischer Anti-miR™ miRNA-Vorläufer, 20 nmol, Pulver;miRNA-Precursormoleküle sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNA-Moleküle, die zur Nachahmung endogener reifer miRNAs ausgelegt sind. | |
Kundenspezifischer Anti-miR™ miRNA-Vorläufer | |
20 nmol |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt sparen