Learn More
Notrax Cushion Flex™ Oil-Resistant Diamond Plate Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Flex™ - Oil-resistant version of our bestselling anti-fatigue mat best known for its diamond plate top surface and high level of ergonomic comfort in both dynamic and stationary working positions.
478.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 6,9 ft. |
---|---|
Länge (metrisch) | 210 cm |
Material | Nitril-Kautschuk |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Breite (metrisch) | 91 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17752178
|
Notrax
489S002MBL |
Schwarz |
478.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17762178
|
Notrax
489S002MBY |
Schwarz/Gelb |
478.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17772178
|
Notrax
489S002MOB |
Schwarz/Orange |
478.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die ölbeständige Version unserer meistverkauften Matte gegen Ermüdung ist vor allem für ihre rautenförmige Plattenoberfläche und den hohen ergonomischen Komfort in dynamischen und stationären Arbeitspositionen bekannt
- A 12
- Die 7 mm dicke Arbeitsplattform bietet maximale Haltbarkeit, Komfort und Isolierung gegenüber harten Böden und Vibrationen
- Die Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk ist beständig gegen die meisten Industrieöle
- Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
- Die gelben abgeschrägten Kanten auf allen vier Seiten minimieren die Stolpergefahren und entsprechen OSHA-Code 1910-144
Spezifikation
6,9 ft. | |
Nitril-Kautschuk | |
91 cm |
210 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |