Learn More
Fisherbrand™ Gamma Shield - Hourglass - Curved Base, 1/Cs
Um 15° abgewinkelter sanduhrförmiger Schild, ideal für klare, verzerrungsfreie Sicht und Reduzierung von Lichtbildern und Schatten.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S4TG
Artikelnummer. 12317197
  • 2130.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
  • Gamma – Schild in Sanduhrform – gebogene Basis 30 x 45 cm
  • Der gläserne Schild in Sanduhrform hat einen 15°-Winkel, bietet eine klare, verzerrungsfreie Sicht und reduziert Lichtbilder und Schatten
  • Die gebogenen Seiten ermöglichen dem Anwender einen leichteren Zugang zum mittleren Bereich hinter dem Schild.
  • Erhältlich entweder mit einer flachen Basis für Tischschutz oder mit einer gewölbten Basis, die bequem über Sicherheitstabletts passt.
Spezifikation
Spezifikation
15°-Winkel
Gammastrahlen-Schild
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gamma Shield - Hourglass - Curved Base, 1/Cs > Winkel: 15°