Learn More
Fisherbrand™ Gamma-Strahlenschutzschilde mit gebogenem Boden
Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung, diese Gamma-Schilde mit gewölbter Basis bieten eine 15 cm tiefe, gewölbte Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einen 30 x 30 cm Flachboden für den Schutz unter dem Tisch.
Marke: Fisherbrand™ CSR-S1TG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gamma – kleiner fester Winkel von 15° – mit gewölbter Basis, 30 x 45 cm
- Enthalten in den Größen: klein, mittel und groß
- Mit 15 cm tiefer, gewölbter Basis für die Verwendung mit Sicherheitstabletts oder einer 30 x 30 cm flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch
- Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht
Spezifikation
Gamma-Schild | |
300 mm | |
450 mm | |
35 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gamma-Strahlenschutzschilde mit gebogenem Boden > Höhe: 450 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur