Learn More
Cupferron, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15483137
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cupferron, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483137
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
Artikelnummer. 15483137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16551.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cupferron
CAS 135-20-6
Schmelzpunkt 154°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C6H9N3O2
MDL-Nummer MFCD00078422
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,2622
Synonym cupferron, copperone, azanyliumylidene n-nitroso-n-oxidoaniline
InChI-Schlüssel NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name N-nitroso-N-phenylhydroxylamine amine
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
PubChem CID 2724103
Formelmasse 155.16
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP26K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA16551.14
Chargennummer10247526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA16551.14
Chargennummer10199343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16551.14
Chargennummer10225319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16551.14
ChargennummerJ1985A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16551.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cupferron, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals >