Learn More
Sampling Systems™ Becher-Probenehmer für Flüssigkeiten
Aus Edelstahl für die Probenahme aus Flüssigkeiten und Suspensionen. Der Sampling Systems™ Probenahmebecher für Flüssigkeiten ermöglicht die einfache Entnahme von diskreten Proben aus einer Schicht der Substanz.
Marke:  Sampling Systems™ 5030A-600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11920018
  • 318.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Konstruktion aus Edelstahl 316L
  • Einzelpunkt-Probenehmer für Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten
100 ml
600 mm
Edelstahl
55 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Becher-Probenehmer für Flüssigkeiten > LengthMetric: 600 mm