Beschreibung
- Mischplattform für CM-2 Cyclone+
- Einfaches Aufdrücken und Abheben
- Das leicht zu reinigende Design ermöglicht das Autoklavieren der gesamten Plattform.
Spezifikation
25 mm | |
TBG | |
Für die Verwendung mit Whirlimixer plus Mixschläuche bis zu einem Durchmesser von 25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Becher > Kann verwendet werden mit: Für die Verwendung mit Whirlimixer plus Mixschläuche bis zu einem Durchmesser von 25 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur