Learn More
Cumylhydroperoxid, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10219373 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-15-9, 98-82-8, 617-94-7, 98-86-2
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00002129
InChI-Schlüssel YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cumyl hydroperoxide
Namenshinweis 80%
Schmelzpunkt -30.0°C
Dichte 1.0600g/mL
Flammpunkt 83°C
Prozentgehaltsbereich 80 to 85% (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5C(CH3)2OOH
Menge 1 kg
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
IUPAC-Name 2-phenylpropane-2-peroxol
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 80%
Name des Produkts
Cumylhydroperoxid, 80 %, Thermo Scientific Chemicals >