Learn More
Cumol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
41.60 CHF - 84.42 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 98-82-8
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.19
MDL-Nummer MFCD00008881
InChI-Schlüssel RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC-Name Cumol (Isopropylbenzol)
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10417380
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
181010010
1 L Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10114300
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
181010025
2.5 L Glasflasche
84.42 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
98-82-8
120.19
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
7406
Cumol (Isopropylbenzol)
C9H12
MFCD00008881
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
CHEBI:34656
CC(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Cumene
98-82-8
Farblos
152.0°C to 154.0°C
Echt
C9H12
1.4905 to 1.4925
05, 393
0.862
Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
CC(C)C1=CC=CC=C1
120.19
CHEBI:34656
120.19
Rein
99%
-96.0°C
0.8620g/mL
31°C
98.5% min. (GC)
C6H5CH(CH3)2
MFCD00008881
15, 2607
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Cumol (Isopropylbenzol)
7406
0.79 mPa.s (20°C)
99%
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Kann die Atemwege reizen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-704-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GR8575000
missing translation for 'tsca' : TSCA