Learn More
Cumol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10417380
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-82-8
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.19
MDL-Nummer MFCD00008881
InChI-Schlüssel RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
IUPAC-Name Cumol (Isopropylbenzol)
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cumene
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -96.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8620g/mL
Siedepunkt 152.0°C to 154.0°C
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4905 to 1.4925
Menge 1 L
Beilstein 05, 393
Merck Index 15, 2607
Relative Dichte 0.862
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
Viskosität 0.79 mPa.s (20°C)
Formelmasse 120.19
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit