Learn More
Gibco™ CultureCEPT™ Supplement (1000X)
Gibco CultureCEPT Supplement reduces cellular stress and improves viability of stem cells, differentiated cells, and primary cells during a wide variety of handling and processing steps where cell damage and death can limit the success of a workflow.
142.00 CHF - 428.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung –5 to –25°C. Protect from light.
Konzentration 1000X
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Lösung
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17920995
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A56800
0.1 mL
142.00 CHF
0.10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17938332
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A56799
0.5 mL
428.00 CHF
0.50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
–5 to –25°C. Protect from light.
Säugetierzellkultur
Zellkultur-Supplement
1000X
Lösung
Steril gefiltert
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CultureCEPT™ Supplement (1000X)