Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen mit Entlüftungsstopfen mit zwei Positionen
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende thermische, mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit. Greiner Bio-One™ Kulturröhrchen mit Entlüftungsstopfen mit zwei Positionen eignen sich optimal für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben. Die zwei Positionen ermöglichen eine Entlüftung sowie einen festen Sitz.
Marke:  Greiner Bio-One 115262
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10287441
  • 682.34 CHF / 2000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • Der Belüftungsstopfen mit zwei Positionen erfüllt zwei Funktionen:
    • Für eine gleichmäßige Belüftung des Röhrcheninhalts leicht befestigen 
    • Fest befestigen, indem Sie den Stopfen weiter eindrücken, um das Röhrchen luftdicht zu verschließen
  • Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 10993
5 ml
Ja
Steril
12 mm
Naturfarben
Polypropylen
2000 Packung
Ja
Belüftungsstopfen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Kulturröhrchen mit Entlüftungsstopfen mit zwei Positionen > Kapazität: 5 ml