Learn More
Gibco™ ExpiCHO™ Expressionsmedium
Ein GMP-hergestelltes, chemisch definiertes, Serum-freies, Protein-freies Medium, ohne Stoffe tierischen Ursprungs, das speziell für Wachstum mit hoher Dichte und Transfektion von Suspensions-angepassten chinesischen Hamsterzellen (CHO) entwickelt wurde
962.00 CHF - 15410.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie | CHO-S, SFM angepasst |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
Form | Flüssig |
Produkttyp | CHO-Expressionsmedium |
Serum Level | Serumfrei |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15421783
![]() |
Gibco™
A2910001 |
1.000 mL |
962.00 CHF
1000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15492163
![]() |
Gibco™
A2910002 |
6 x 1 l |
4820.00 CHF
6 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15471044
|
Gibco™
A2910004 |
20 L |
15410.00 CHF
20 Liter |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15461044
|
Gibco™
A2910003 |
10 L |
8300.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Unterstützt das Wachstum von Suspensions-CHO-Kulturen auf Dichten von mehr als 2 x 107 Zellen pro ml mit >95 % Zellviabilität
- Verwendet ein transfektionskompatibles, serumfreies Suspensionskulturmedium, das eine hohe Transfektionseffizienz von >90 % mit ExpiFectamine™ CHO-Transfektionsreagenz ermöglicht
- Unterstützt die transiente Transfektion von Suspensions-CHO-Zellen bei einer Dichte von 6 x 106 Zellen pro ml
- Erleichtert die anhaltende, hohe Expression vorübergehend transfizierter Kulturen mit hoher Dichte bei Ausbeuten von bis zu 3 Gramm pro Liter rekombinanten Proteins
- Unterstützt Wachstum und Transfektion von CHO-Zellen in Kulturformaten von <1 ml in Multiwellplatten bis >10 l in Tisch-Bioreaktoren
- Enthält kein Phenolrot
Spezifikation
CHO-S, SFM angepasst | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Kein Phenolrot | |
Raumtemperatur | |
Suspensions-Zellkultur |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
CHO-Expressionsmedium | |
GlutaMAX | |
ExpiCHO™ | |
Lagerbedingungen: Im Dunkeln bei 2 bis 8 °C lagern Versandbedingungen: Umgebungstemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate