Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 29213™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke: Thermo Scientific™ R4607011
194.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
29213TM* | |
Culti-Loops | |
Kokken | |
5 Impfösen/Packung |
Staphylococcus aureus subsp.aureus ATCC™ 29213™; zur Qualitätskontrolle bei MIC-Empfindlichkeitstests. Beta-Lactamase-positiv | |
Culti-Loops | |
Qualitative Qualitätskontrolle | |
Wichita |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.