Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4606000
225.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24281" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11923272
  • 243.00 CHF / 5 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
14028TM*
Culti-Loops
Gramnegative Stäbchen
5 Impfösen/Packung
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
CDC 6516-60
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer259017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2025 Catalog NumberR4606000
Chargennummer247348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2025 Catalog NumberR4606000
Chargennummer206245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberR4606000
Chargennummer222222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberR4606000
Chargennummer175138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberR4606000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™ > Salmonella enterica; Serovar Typhimurium; ATCC:14028
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.