Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® BAA 1705™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4609384
289.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12915943
  • 339.00 CHF / 5 Packungen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BAA 1705TM*
Culti-Loops
Gramnegative Stäbchen
5 Impfösen/Packung
ART 2008133 [D05, 1338]
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC™ BAA 1705
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
5 Loops
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer247347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer231476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberR4609384
Chargennummer200866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2024 Catalog NumberR4609384
Chargennummer174150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberR4609384
Chargennummer141366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog NumberR4609384
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® BAA 1705™ > Klebsiella pneumoniae; ATCC:BAA 1705
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.