Learn More
Sartorius Cubis™ II Ultra-Mikrowaage, MCE-Anwenderoberfläche
Die Cubis™ II Semimikrowaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
32785.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
---|---|
Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
Enthält | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht |
Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
Typ | Ultra-Mikrowaage |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16437445
![]() ![]() |
Sartorius
MCE6.6S-2S00-F |
6,1 g | Windschutz F: Gefiltert |
32785.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16447445
![]() ![]() |
Sartorius
MCE6.6S-2S00-M |
6,1 g | Windschutz M: Motorisiert für Mikrowaagen |
32785.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Monolithical weighing system
- Integrated climate sensors
- Individual sample holders
- Error-free operation
- Individual QApp workflows
- Motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity
- Integrated audit-trail
- State-of-the-art user management
- Excellent service support
- Integrated status center
- Integrated service functions
- Preventive maintenance on accredited standards
- TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
- Software Factory installed basic set of essential weighing applications
- Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor (draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Warranty
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht | |
Ultra-Mikrowaage | |
6,4, 7,1 kg | |
100/240 V (±10 %) | |
Class I |
TFT-Farb-Touchscreen | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
10 Jahre | |
120/240 V | |
50/60 Hz (±5 %) |