Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (3-Platz) Waage, MCE-Benutzeroberfläche
Cubis™ II Precision (3-Platz)-Waage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
6255.00 CHF - 9605.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
---|---|
Displaytyp | TFT-Touchscreen |
Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
Typ | Präzisionswaage (3 Positionen) |
Gewährleistung | 10 Jahre |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16467475
|
Sartorius
MCE623S-2S00-E |
620 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll | Windschutz E: Kleines Glas |
6255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16437265
|
Sartorius
MCE2203P-2S00-E |
1010 g, 2200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll | Windschutz E: Kleines Glas |
8510.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16243282
|
Sartorius
MCE623SR-S00 |
620 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfbericht, QP99-Software | Windschutz R: Gestell aus Edelstahl |
6570.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16203252
|
Sartorius
MCE1203SR-S00 |
1200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | Windschutz R: Gestell aus Edelstahl |
8735.00 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16223262
|
Sartorius
MCE2203SR-S00 |
2200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | Windschutz R: Gestell aus Edelstahl |
9315.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16203272
|
Sartorius
MCE3203SR-S00 |
3200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | Windschutz R: Gestell aus Edelstahl |
9605.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16477205
|
Sartorius
MCE1203S-2S00-U |
1200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll | Windschutz U: Manuelles Glas |
9575.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Warranty
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
10 Jahre | |
122/284/373 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (±5 %) |
TFT-Touchscreen | |
Präzisionswaage (3 Positionen) | |
425 mm | |
5,9/7,5/9,4/10,2 kg | |
100/240 V (± 10%) |