Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (3-Platz) Waage, MCE-Benutzeroberfläche
Cubis™ II Precision (3-Platz)-Waage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke: Sartorius MCE623SR-S00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
TFT-Touchscreen | |
Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | |
Windschutz R: Gestell aus Edelstahl | |
0,8 s | |
10 Jahre | |
240,00 mm | |
5,9/7,5/9,4/10,2 kg | |
100/240 V (± 10%) |
620 g | |
1 mg | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
± 0,4 mg | |
Präzisionswaage (3 Positionen) | |
425 mm | |
122/284/373 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (±5 %) |