Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCE-Benutzeroberfläche
Cubis™ II Precision (2-Platz)-Waage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke: Sartorius MCE6202P-2S00-0
4280.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
TFT-Touchscreen | |
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll | |
Ohne Windschutz | |
1 Sek. | |
10 Jahre | |
240,00 mm | |
5,4 kg | |
100/240 V (± 10%) | |
Class II |
1500 g, 3000 g, 6200 g | |
0,01, 0,02, 0,05 g | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
±4 mg | |
Präzisionswaage (2 Positionen) | |
425 mm | |
95 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (±5 %) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCE-Benutzeroberfläche > MCE-Benutzeroberfläche; Kapazität: 1.500; 3.000; 6.200 g; Kein Windschutz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur