Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
Marke: Sartorius MCA6202S-2S00-0 QP99
8483.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Herausragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
- Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
6200 g | |
0,01 g | |
Automation motorisiert | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
Ohne Windschutz | |
1 Sek. | |
Präzisionswaage (2 Positionen) | |
470 mm | |
95 mm | |
120/240 V | |
1 A | |
Class II |
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
7-Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format | |
Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99-Software | |
±6 mg | |
1,5 s | |
±4 mg | |
0°C bis +40°C | |
10 Jahre | |
240,00 mm | |
5,4 kg | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz (±5 %) |