Learn More
Sartorius Cubis™ II Präzisionswaage (mit 1 Platz), MCE-Anwenderoberfläche
Cubis™ II Precision (1-Platz)-Waage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke: Sartorius MCE12201S0-S00
4998.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
TFT-Touchscreen | |
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
±0,05 g | |
Präzisionswaage (1 Positionen) | |
425 mm | |
95 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (±5 %) |
12,200 g | |
20 mg | |
±30 mg | |
Ohne Windschutz | |
0,8 s | |
10 Jahre | |
240,00 mm | |
5,4 kg | |
100/240 V (± 10%) | |
Class I |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Präzisionswaage (mit 1 Platz), MCE-Anwenderoberfläche > MCE-Benutzeroberfläche; Kapazität:12.200 g; Windschutz:Kein; QP99-Software
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur