Learn More
Sartorius Cubis™ II Mikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Cubis™ II Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
Marke:  Sartorius MCA10.6S-2S00-F
34189.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16412395
  • 38985.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
10,1 g
1 μg
±3 μg
Windschutz F: Gefiltert
1 s
10 Jahre
Wägemodul 139 mm/ Elektronikmodul 240 mm
7,8 kg
50/60 Hz (±5 %)
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
TFT-Farb-Touchscreen
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
±5 μg
Microwaage
140 mm
129 mm
100/240 V (±10 %)
Class I
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Mikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche > MCA-Benutzeroberfläche; Kapazität: 10,1 g; Windschutz:  F