Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66S
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
38165.00 CHF - 40750.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 61 g |
---|---|
Displaytyp | Farb-Touchscreen |
Lesbarkeit | 0.001 mg |
Stabilisierungszeit | 3,5 s |
Typ | Waage |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17907390
![]() |
Sartorius
MCA66S-3CEU-D |
MCA66S-3CEU-D |
38475.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17937390
![]() |
Sartorius
MCA66S-3CEU-D HWL |
MCA66S-3CEU-D HWL |
39345.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17907420
![]() |
Sartorius
MCA66S-3CEU-D QP1 |
MCA66S-3CEU-D QP1 |
39705.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17967390
![]() |
Sartorius
MCA66S-3CEU-D QP1 HWL |
MCA66S-3CEU-D QP1 HWL |
40575.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17997410
![]() |
Sartorius
MCA66S-3CEU-D QP99 |
MCA66S-3CEU-D QP99 |
40750.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17937420
![]() |
Sartorius
MCA66S-3S00-D |
MCA66S-3S00-D |
38165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17987390
![]() |
Sartorius
MCA66S-3S00-D HWL |
MCA66S-3S00-D HWL |
39040.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17927420
![]() |
Sartorius
MCA66S-3S00-D QP1 |
MCA66S-3S00-D QP1 |
39395.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17947420
![]() |
Sartorius
MCA66S-3S00-D QP1 HWL |
MCA66S-3S00-D QP1 HWL |
40265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17907430
![]() |
Sartorius
MCE66S-3CEU-D |
MCE66S-3CEU-D |
38650.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17927380
![]() |
Sartorius
MCE66S-3CEU-D HWL |
MCE66S-3CEU-D HWL |
39525.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17937430
![]() |
Sartorius
MCE66S-3S00-D |
MCE66S-3S00-D |
38330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17927430
![]() |
Sartorius
MCE66S-3S00-D HWL |
MCE66S-3S00-D HWL |
39210.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
- End-to-end data integrity.
- 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
- Cleanability, part of compliance.
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
- Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
- Optional inner draft shield for best weighing performance.
Spezifikation
61 g | |
0.001 mg | |
Waage | |
11,9 in. |
Farb-Touchscreen | |
3,5 s | |
240 mm | |
302 mm |