Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36S
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
29595.00 CHF - 32230.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen 32 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.001 mg
Stabilisierungszeit 3,5 s
Typ Waage
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
17987400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36S-3CEU-D
MCA36S-3CEU-D
29955.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17958270
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36S-3CEU-D HWL
MCA36S-3CEU-D HWL
31555.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17997390
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36S-3CEU-D QP1
MCA36S-3CEU-D QP1
31185.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17917410
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
32055.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17907400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36S-3CEU-D QP99
MCA36S-3CEU-D QP99
32230.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17927400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36S-3S00-D
MCA36S-3S00-D
29645.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17937410
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36S-3S00-D HWL
MCA36S-3S00-D HWL
30520.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17997370
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36S-3S00-D QP1
MCA36S-3S00-D QP1
30875.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17927410
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
31750.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17977420
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE36S-3CEU-D
MCE36S-3CEU-D
29905.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17937400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE36S-3CEU-D HWL
MCE36S-3CEU-D HWL
30040.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17957400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE36S-3S00-D
MCE36S-3S00-D
29595.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17987420
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE36S-3S00-D HWL
MCE36S-3S00-D HWL
29730.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
  • End-to-end data integrity.
  • 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
  • Cleanability, part of compliance.
  • Error-free operation.
  • Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
  • Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
  • Optional inner draft shield for best weighing performance.
Spezifikation
Spezifikation
32 g
0.001 mg
Waage
240 mm
302 mm
Farb-Touchscreen
3,5 s
9,4 in.
11,9 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36S