Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36P
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
25030.00 CHF - 27775.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen 101, 32 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.001, 0.01 mg
Stabilisierungszeit 3,5, 2,5 s
Typ Waage
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
17947380
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36P-3CEU-D
MCA36P-3CEU-D
25500.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17987430
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36P-3CEU-D HWL
MCA36P-3CEU-D HWL
26375.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17967400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36P-3CEU-D QP1
MCA36P-3CEU-D QP1
26730.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17937380
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
27605.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17977400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36P-3CEU-D QP99
MCA36P-3CEU-D QP99
27775.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17947390
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36P-3S00-D
MCA36P-3S00-D
25195.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17907410
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36P-3S00-D HWL
MCA36P-3S00-D HWL
26065.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17997400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36P-3S00-D QP1
MCA36P-3S00-D QP1
26425.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17957390
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
27295.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17957380
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE36P-3CEU-D
MCE36P-3CEU-D
25345.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17957420
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE36P-3CEU-D HWL
MCE36P-3CEU-D HWL
25585.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17967420
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE36P-3S00-D
MCE36P-3S00-D
25030.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17917400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE36P-3S00-D HWL
MCE36P-3S00-D HWL
25275.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
  • End-to-end data integrity.
  • 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
  • Cleanability, part of compliance.
  • Error-free operation.
  • Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
  • Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
  • Optional inner draft shield for best weighing performance.
Spezifikation
Spezifikation
101, 32 g
0.001, 0.01 mg
Waage
240 mm
302 mm
Farb-Touchscreen
3,5, 2,5 s
9,4 in.
11,9 in.