Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36P
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marca:  Sartorius MCA36P-3CEU-D QP1
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17967400
  • 26730.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
  • End-to-end data integrity.
  • 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
  • Cleanability, part of compliance.
  • Error-free operation.
  • Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
  • Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
  • Optional inner draft shield for best weighing performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
MCA
Farb-Touchscreen
36P Weighing Module, Pharma QP1
3,5, 2,5 s
9,4 in.
11,9 in.
101, 32 g
0.001, 0.01 mg
MCA36P-3CEU-D QP1
Waage
240 mm
302 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato