Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Lab Balance
The Cubis™ II High-Capacity Lab Balance with a maximum load between 11.2 kg and 70.2 kg and readability between 0.1 g and 1 g provides the ideal model for every application.
9955.00 CHF - 16415.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China |
---|---|
Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig |
Displaytyp | Farb-Touchscreen |
Lesbarkeit | 100 mg |
Material | Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16253192
|
Sartorius
MCA20201S-2CEU-0 QP99 |
20,200 g | 100 mg | Windschutz O, QP99 | CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich) |
9955.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16233222
|
Sartorius
MCA36201S-2CEU-0 QP99 |
36,200 g | 100 mg | Windschutz O, QP99 | CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich) |
11565.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16517289
|
Sartorius
MCA70201S-2S00-0 |
70,200 g | 100 mg | Windschutz O | S00 Standardversion, nicht verifiziert |
16415.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16437045
|
Sartorius
MCA70201S-2CEU-0 |
70,200 g | 100 mg | Windschutz O | CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich) |
13460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16253242
|
Sartorius
MCA70201S-2CEU-0 QP99 |
70,200 g | 100 mg | Windschutz O, QP99 | CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich) |
15685.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16497025
|
Sartorius
MCA70200S-2S00-0 QP1 |
70,200 g | 100 mg | Windschutz O, QP1 | S00 Standardversion, nicht verifiziert |
11330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
The New Generation of Modular Premium Laboratory Balances
- Weighing in a regulated environment can be complex, with stringent compliance directives and controls required to deliver the accuracy and reliability of results required by the pharmaceutical industry.
- One of the technologies helping scientists to achieve this level of accuracy is the Cubis™ II balance series.
- All weighing modules of the Cubis™ II balance are designed for intuitive operation, further aided by intelligent diagnostic systems.
- These design elements guarantee a higher degree of repeatability for different workflows while lowering the probability of human error during measurement.
- It offers modern user interfaces, pharmaceutical and GxP compliance, including data handling, data integrity and connectivity, ergonomic sample handling, easy process integration, and unlimited communication at the highest level of accuracy and precision.
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China | |
Farb-Touchscreen | |
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl | |
Elektronische Toploading-Waage |
D-Sub-Stecker, 9-polig | |
100 mg | |
1,5 s | |
100 bis 240 VAC (±10%), 50 bis 60 Hz, 1,0 A |