Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Lab Balance
The Cubis™ II High-Capacity Lab Balance with a maximum load between 11.2 kg and 70.2 kg and readability between 0.1 g and 1 g provides the ideal model for every application.
Marke: Sartorius MCA70201S-2CEU-0 QP99
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
- Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
- Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
- Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
- Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
- Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China | |
70,200 g | |
100 mg | |
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl | |
1,5 s | |
100 bis 240 VAC (±10%), 50 bis 60 Hz, 1,0 A |
D-Sub-Stecker, 9-polig | |
Farb-Touchscreen | |
Windschutz O, QP99 | |
CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich) | |
Elektronische Toploading-Waage |