Learn More
Gibco™ StemPro™ MSC SFM
CTS™ StemPro™ MSC SFM
772.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp | Mesenchymale Stammzellen |
---|---|
Klassifikation | serumfrei |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Serumfreies Medium (SFM) für Stammzellen |
Serum Level | Serumfrei |
Product Code | Brand | Mit Additiven | Ohne Additive | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Mit Additiven | Ohne Additive | Price | Quantity & Availability | |||||
10687193
|
Gibco™
A1033201 |
Geringe Glukosekonzentration, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat, Adenosin, Desoxyribonukleoside | Kein Glutamin, Kein Phenolrot |
772.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
StemPro™ MSC SFM is a serum-free medium (SFM) specially formulated for the growth and expansion of human mesenchymal stem cells (MSCs). StemPro™ MSC SFM enables superior human MSC growth and increased consistency compared to classical serum-supplemented medium (DMEM + 10% FBS).
Entwickelt für Kulturen menschlicher mesenchymaler StammzellenStemPro™ MSC SFM CTS™ ist ein serumfreies Medium (SFM), das speziell für das Wachstum und die Expansion menschlicher mesenchymaler Stammzellen (MSCs) entwickelt wurde. StemPro™ MSC SFM CTS™ erzielt im Vergleich zu klassischen Serum-supplementierten Medien (DMEM + 10 % FKS) ein weitaus besseres Wachstum menschlicher MSC-Zellen. Mit StemPro™ MSC SFM CTS™ können humane MSC-Zellen unter Beibehaltung ihres Potenzials zur Mesoderm-Differenzierung in drei Zelllinien (d. h. die Fähigkeit zur Differenzierung in osteogene, chondrogene und adipogene Zelllinien) auf über 5 Passagen expandiert werden. Jede Charge StemPro™ MSC SFM CTS™ wird durch einen Performance-Assay mit menschlichen MSC-Zellen qualifiziert, und in Serum-supplementiertem Medium heranwachsende menschliche MSC-Zellen können mit nur wenig oder gar keiner Anpassung direkt in StemPro™ MSC SFM CTS™ überführt werden. Außerdem erleichtert StemPro™ MSC SFM CTS™ die Expansion von MSC-Zellen direkt aus primärem menschlichem Knochenmark.
Für Ex-vivo-Humangewebe und die Verarbeitung von Zellkulturen. ACHTUNG: Nicht für die direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere.
'Dieses Reagenz ist in mehreren Ländern als medizinisches Gerät klassifiziert. Wenn es in einer bestimmten Region nicht als medizinisches Gerät eingestuft wird, sollte es nur für den Laborgebrauch verwendet werden.'
Specifications
Mesenchymale Stammzellen | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
1 Kit | |
Calcium, Natriumphosphat | |
Human | |
CO2 |
serumfrei | |
Serumfreies Medium (SFM) für Stammzellen | |
Geringe Glukosekonzentration, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat, Adenosin, Desoxyribonukleoside | |
≤ 10 EU/ml | |
Forschungsqualität | |
Dieses Kit wird in zwei Teilen mit separaten Lagerungsanforderungen geliefert. Diese Komponenten werden nicht einzeln verkauft: • 500 ml StemPro™ MSC SFM Basalmedium (vor Licht geschützt bei 2 °C bis 8 °C lagern) • 75 ml StemPro™ MSC SFM Supplement (vor Licht geschützt bei -5 °C bis -20 °C lagern) (Das Basalmedium wird bei Raumtemperatur und das Supplement auf Trockeneis geliefert.) |
Für Anwendungen zur Verarbeitung von humanen Ex-vivo-Geweben und Zellkulturen. ACHTUNG: Für medizinische Anwendungen darf dieses Produkt gemäß US-amerikanischer Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.