Learn More
Gibco™ CTS™ PSC Cryomedium
CTS PSC Cryomedium ist eine gebrauchsfertige, xenofreie cGMP-Lösung für die Kryokonservierung von pluripotenten Stammzellen (PSCs) für die frühe Passage.
Marke: Gibco™ A4238801
192.85 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Trägt zur Minimierung des Verlusts der Zellviabilität und zur Maximierung der Rückgewinnung nach dem Auftauen bei
- Verwenden Sie für die Kryokonservierung und Rückgewinnung von PSCs das CTS™ PSC Kryokonservierungskit
- Bietet eine effiziente Rückgewinnung und eine höhere Lebensfähigkeit als herkömmliche Verfahren der PSC-Kryokonservierung
- Erleichtert die Zulassungseinreichung durch cGMP-Herstellung und die Verfügbarkeit von Dokumentation
- Erleichtert den Übergang vom Labortisch zur Klinik durch den direkten Ersatz des nur für Forschungszwecke geeigneten RUO PSC Kryokonservierungsmediums
Effiziente Rückgewinnung
Das CTS™ PSC Kryomedium erreicht routinemäßig eine höhere Lebensfähigkeit als herkömmliche Methoden der Kryokonservierung und ist mit Klumpen- und Einzelzellen-Passagen-PSCs kompatibel, die in einer Vielzahl von Mediensystemen kultiviert werden. Das CTS™ PSC Kryomedium wird als gebrauchsfertige Komplettlösung mit 10 % DMSO für eine effiziente Zelladdition geliefert. Separate Zusätze von verbesserten Reagenzien sind nicht erforderlich, wodurch wertvolle Vorbereitungszeit gespart wird.
Erleichtert die Einreichung von Zulassungsanträgen
Das CTS™ PSC Kryomedium wird in einer Einrichtung hergestelt, die Methoden und Kontrollen entsprechend cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Part 820 verwendet. Unser FDA-zugelassener Produktionsstandort ist ISO 13485-zertifiziert. Vollständig dokumentierte Rückverfolgbarkeit und bequemer Zugriff auf unseren Drug Master File (DMF) sind für das CTS™ PSC Kryomedium verfügbar.
Vereinfacht den Übergang vom Labortisch zur Klinik
Mit seinen umfangreichen Sicherheitstests, einschließlich Fremdstoffkontrollen, ermöglicht das CTS™ PSC Kryomedium einen reibungslosen Übergang vom RUO PSC Kryokonservierungsmedium.
Spezifikation
Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Pluripotente Stammzellen (PSC) | |
50 mL | |
Flasche |
Xeno-Free | |
PSC Kryomedium | |
DMSO (10%) | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Trockeneis | |
Bei -5 bis -30 °C und vor Licht geschützt lagern. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.