Learn More
Gibco™ CTS™ NK-Xpander™ Medium
Gibco CTS NK-Xpander Medium is specifically formulated for superior expansion of human natural killer (hNK) cells for cell therapy applications.
Marke:  Gibco™
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17528106
  • 236.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Natural Killer (NK) cells
Cell Culture Medium
Steril gefiltert
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Basal: Ambient, Supplement: Dry Ice
• Basal Medium: Store at 2°C to 8°C and protect from light.
• Supplement: Store at -20°C and protect from light.
Flüssig
Serumfrei
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
500 mL
Flasche
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ NK-Xpander™ Medium > 500 mL
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.