Learn More
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Kulturmedium
Marke: Gibco™ A4124004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Medium, das für die rekombinante lentivirale Vektorproduktion validiert wurde
- Unterstützt Suspensionskulturen mit hoher Zelldichte für CTS™ Virusproduktionszellen (HEKF293F-abgeleitete Zellen)
- Geeignet für die präklinische, klinische und kommerzielle transiente Transfektion und lentivirale Produktion bei Verwendung mit dem CTS™ LV-MAX™ Transfektionskit
- Wird strengen QK-Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass es für die Herstellung von Zell- und Gentherapie-Anwendungen geeignet ist.
- Kann für andere rekombinante virale Vektorproduktion mit einem HEK293-Medium verwendet werden
- Unterstützt CTS™ Virusproduktionszellen, um Dichten von über 1 × 107 Zellen/ml bei minimaler Zellverklumpung zu erreichen
- Ermöglicht hohe virale Titer von bis zu 1 × 108 TU/ml (unkonzentrierte lentivirale Vektoren–GFP)
- Skalierbares Protokoll für 96-Deep-Well-Blöcke, Kolben und Bioreaktoren
- Zulassungskonformes Medium, das gemäß cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR, Teil 820, hergestellt und nach ISO 13485 zertifiziert wurde. Drug Master File und Regulatory Support File auf Anfrage erhältlich
- Formuliert mit GlutaMAX™-I Reagenz
- Gebrauchsfertig, ohne dass Zusätze erforderlich sind
- Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit
- Enthält keine Bestandteile menschlichen oder tierischen Ursprungs
- Nicht empfohlen für adhärente Zellkulturen
- Die Formulierung dieses Produkts ist identisch mit dem LV-MAX™ Produktionsmedium mit Forschungsgütegrad, das CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium ist jedoch für klinische und kommerzielle therapeutische Anwendungen validiert
Spezifikation
Viral Production Cells | |
Animal Origin-free | |
Produktionsmedium | |
LV Production | |
6 x 1 L | |
Flasche |
HEK293 | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Umgebungstemperatur | |
Bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen. Versand bei Umgebungstemperatur. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium > 6 x 1 l
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur