Learn More
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Kulturmedium
Marke:  Gibco™ A4124002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16366572
  • 3830.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Medium, das für die rekombinante lentivirale Vektorproduktion validiert wurde
  • Unterstützt Suspensionskulturen mit hoher Zelldichte für CTS™ Virusproduktionszellen (HEKF293F-abgeleitete Zellen)
  • Geeignet für die präklinische, klinische und kommerzielle transiente Transfektion und lentivirale Produktion bei Verwendung mit dem CTS™ LV-MAX™ Transfektionskit
  • Wird strengen QK-Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass es für die Herstellung von Zell- und Gentherapie-Anwendungen geeignet ist.
  • Kann für andere rekombinante virale Vektorproduktion mit einem HEK293-Medium verwendet werden
  • Unterstützt CTS™ Virusproduktionszellen, um Dichten von über 1 × 107 Zellen/ml bei minimaler Zellverklumpung zu erreichen
  • Ermöglicht hohe virale Titer von bis zu 1 × 108 TU/ml (unkonzentrierte lentivirale Vektoren–GFP)
  • Skalierbares Protokoll für 96-Deep-Well-Blöcke, Kolben und Bioreaktoren
  • Zulassungskonformes Medium, das gemäß cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR, Teil 820, hergestellt und nach ISO 13485 zertifiziert wurde. Drug Master File und Regulatory Support File auf Anfrage erhältlich
  • Formuliert mit GlutaMAX™-I Reagenz
  • Gebrauchsfertig, ohne dass Zusätze erforderlich sind
  • Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit
  • Enthält keine Bestandteile menschlichen oder tierischen Ursprungs
  • Nicht empfohlen für adhärente Zellkulturen
  • Die Formulierung dieses Produkts ist identisch mit dem LV-MAX™ Produktionsmedium mit Forschungsgütegrad, das CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium ist jedoch für klinische und kommerzielle therapeutische Anwendungen validiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Viral Production Cells
Animal Origin-free
Produktionsmedium
LV Production
10 L
BPC
HEK293
Flüssig
Steril gefiltert
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Umgebungstemperatur
Bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen. Versand bei Umgebungstemperatur.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2482248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4124002,A4124003,A4124001
Chargennummer2618048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4124002,A4124003,A4124001
Chargennummer2618049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4124002,A4124003,A4124001
Chargennummer2616965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4124002,A4124003,A4124001
Chargennummer2617894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4124002,A4124003,A4124001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium > 10 l
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.