Learn More
Gibco™ CTS™ Essential 8™ Medium
CTS Essential 8 Medium ist ein Feeder-freies Medium ohne tierische Bestandteile (AOF),das für das Wachstum und die Expansion sowohl embryonaler als auch induzierter humaner pluripotenter Stammzellen (PSCs) entwickelt wurde.
Marke:  Gibco™ A2656101
471.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24342" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15900263
  • 566.00 CHF / 500 Milliliter
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Embryonale Stammzellen (ESCs), induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs)
Flüssig
Steril gefiltert
cGMP für Medizinprodukte, 21 CFR Part 820 und ISO 13485
Supplement – Trockeneis, Basal – Umgebungstemperatur
• 500 ml CTS Essential 8 Medium, bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen
• 10 ml CTS Essential 8 Supplement, bei -5 bis -20 °C lagern, vor Licht schützen
Xeno-free
Stammzellmedien
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
500 mL
Flasche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ Essential 8™ Medium > CTS Essential 8 Medium
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.