Learn More
Gibco™ CTS™ DPBS, Calcium, Magnesium
Click to view available options
Menge:
1.000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
GIBCO™ Zelltherapie-System DPBS CTS™ ist die klassische phosphatgepufferte Salzlösung von Dulbecco, die Kalzium, Magnesium, aber kein Phenolrot enthält.
GIBCO™ DPBS CTS wird in hochmodernen cGMP- und ISO-zertifizierten Einrichtungen hergestellt. Dies gewährleistet höchste Qualität und Konsistenz. Sie erhalten durchwegs reproduzierbare Ergebnisse – Tag für Tag. Zu den Tests gehören Osmolalität, pH-Wert, Stabilität, das Fehlen bakterieller und pilzlicher Kontaminationen sowie Endotoxin-Tests.
Gibco™ CTS™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit harmonisierter Dokumentation geliefert, wie z. B. Analysezertifikate, Herkunftszertifikate und Zugriff auf Genehmigungsschreiben für unsere Drug Master Files – je nach Bedarf. Die GIBCO™ CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung im Umgang mit Reagenzien, die sich im Qualifikationsprozess von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen befinden.
Dieses Produkt hat den folgenden, speziell für den Zelltherapiemarkt vorgesehenen Verwendungszweck: für Forschungszwecke oder zur Herstellung Zell-, Gen- oder Gewebe-basierter Produkte. ACHTUNG: Nicht für direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere
GIBCO™ DPBS CTS wird in hochmodernen cGMP- und ISO-zertifizierten Einrichtungen hergestellt. Dies gewährleistet höchste Qualität und Konsistenz. Sie erhalten durchwegs reproduzierbare Ergebnisse – Tag für Tag. Zu den Tests gehören Osmolalität, pH-Wert, Stabilität, das Fehlen bakterieller und pilzlicher Kontaminationen sowie Endotoxin-Tests.
Gibco™ CTS™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit harmonisierter Dokumentation geliefert, wie z. B. Analysezertifikate, Herkunftszertifikate und Zugriff auf Genehmigungsschreiben für unsere Drug Master Files – je nach Bedarf. Die GIBCO™ CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung im Umgang mit Reagenzien, die sich im Qualifikationsprozess von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen befinden.
Dieses Produkt hat den folgenden, speziell für den Zelltherapiemarkt vorgesehenen Verwendungszweck: für Forschungszwecke oder zur Herstellung Zell-, Gen- oder Gewebe-basierter Produkte. ACHTUNG: Nicht für direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DPBS |
Konzentration | 1 X |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1.000 mL |
Lösungstyp | Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco |
Verpackung | Flasche |
Sterilität | Steril gefiltert |
Enthält | Kalzium und Magnesium |
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820 |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ DPBS, Calcium, Magnesium >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur