Learn More
Gibco™ CTS™ (Cell Therapy Systems) N-2 Supplement
CTS™ (Cell Therapy Systems) N-2 Supplement
Marke:  Gibco™ A1370701
247.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24342" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12013479
  • 296.00 CHF / 5 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
CTS N-2 Supplement is a serum-free supplement for the growth and expression of neuroblastomas as well as post-mitotic neurons in primary cultures from both the peripheral nervous system and the central nervous system. It is a chemically defined, 100X concentrate based on Bottenstein's N-1 formulation. CTS N-2 Supplement is intended to be used with CTS Neurobasal Medium.
CTS N-2 Supplement ist ein serumfreier Zusatz, der für das Wachstum und die Expression von Neuroblastomen sowie post-mitotischen Neuronen in primären Zellkulturen des peripheren Nervensystems (PNS) und des zentralen Nervensystems (ZNS) empfohlen wird. Es ist ein chemisch definierter serumfreier Ergänzungsstoff, der auf Bottensteins N1-Formulierung beruht und 100x konzentriert ist. CTS N-2 Supplement ist für die Verwendung mit CTS Neurobasal Medium vorgesehen.
CTS Qualität
Gibco CTS-Produkte werden an einem Standort hergestellt, der cGMP-konforme Methoden und Kontrollen für Medizinprodukte gemäß 21 CFR Teil 820 verwendet. Unsere von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen Produktionsstätten sind nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziert.
Xeno-frei formuliert
Die Zubereitung enthält keine tierischen Komponenten auf der Ebene der Primärkomponenten.
Wird mit Dokumentation zur Unterstützung der Einreichung Ihres Zulassungsantrags geliefert
Spezielle Anweisungen für den beabsichtigten Gebrauch, vollständige Rückverfolgbarkeit der Dokumentation und bequemer Zugriff auf unseren Drug Master File (DMF) sind verfügbar.
Etablierte Protokolle, die N-2 Supplement verwenden, finden Sie in unserem Gibco Handbuch für Protokolle in der Neurobiologie
Sehen Sie sich auf unserer Gibco CellCite Veröffentlichungen zu Gibco Neurobiologieprodukten an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nervenzellen
100 X
Zellkultur-Supplement
Steril
ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820
5 mL
Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma
Säugetierzellkultur
Xeno-Free
Flüssig
Serumfrei
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
CTS™
Trockeneis
Tiefgekühlt (-5 bis -20 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2853302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA1370701
Chargennummer2876400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA1370701
Chargennummer2481899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1370701
Chargennummer2481897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1370701
Chargennummer2610173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1370701
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    17
    Stunden
    6
    Minuten
    50
    Sekunden
    28
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ (Cell Therapy Systems) N-2 Supplement > 5 ml