Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle LC tip style,
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 008950
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13199025
  • 294.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Spezifikation
19 G
Gastight
LC
Befestigt
1.07 mm
10 ml
CTC RTC und Thermo RSH Spritze