Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle LC tip style,
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 008150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13179025
  • 197.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Spezifikation
22 G
Gastight
57 mm
CTC RTC und Thermo RSH Spritze
0.72 mm
1 ml
LC
Befestigt