Learn More
BD Biosciences™ CS&T RUO Beads
Automatically characterize, track, and report performance measurements of supported BD flow cytometers.
587.60 CHF - 1185.00 CHF
Spezifikation
Stabilität | The beads are stable until the date shown on the vial label when stored as directed. Do not use after the expiration date. After dilution, the beads are stable for 24 hours at 2°C–8°C or 8 hours at 15°C–25°C when protected from light. |
---|
Produktcode | Marke | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15849991
|
BD Biosciences™
661414 |
50 Tests |
587.60 CHF
50 Tests |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15879881
|
BD Biosciences™
661415 |
150 Tests |
1185.00 CHF
150 Tests |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Use with BD Accuri C6 Plus, BD FACSLyric RUO, and BD FACSMelody.
- Allow the software to automatically characterize, track, and report performance measurements of supported BD flow cytometers.
- Used for instrument quality control (QC) to characterize, track, and report performance measurements of supported flow cytometers and for laser setup.
- Dyed with fluorochromes that are excited by the cytometer's lasers.
Spezifikation
The beads are stable until the date shown on the vial label when stored as directed. Do not use after the expiration date. After dilution, the beads are stable for 24 hours at 2°C–8°C or 8 hours at 15°C–25°C when protected from light. |