Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC eintüriger Sicherheitsschrank
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: Asecos™ 3055704130567
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
- Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
- Doppelwandige Türkonstruktion
- Gemäß TRGS 510
- Erhältlich mit Doppel- oder Einzelflügeltüren
- Modernes, zweifarbiges Design
- Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
- In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
- Die verfügbare Innenausstattung umfasst höhenverstellbare Einlegeböden, herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen für den Boden
- Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
- Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Spezifikation
TRGS 510 | |
Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech | |
520 x 545 x 1105 mm | |
Aufbewahrung von nicht-brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen | |
1 | |
54,5 kg | |
Stahl |
2 Einlegeböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, je 50 kg; 1 50 kg-Einsatz aus verzinktem Stahlblech; 1 Bodenwanne mit 22 l aus verzinktem Stahlblech | |
493 x 486 x 990 mm | |
Flügel | |
Einlegeböden: Je 50 kg, Einsatz: 50 kg, Bodenwanne 22 l, Maximale Beladung: 400 kg | |
Pulverbeschichtet | |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ CS-CLASSIC eintüriger Sicherheitsschrank > Graue Tür; pulverbeschichtetes Regal
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur