Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC-G Sicherheitsschränke für Chemikalien mit einer Tür und zwei Fenstern
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  Asecos™ 3056304030579
Artikelnummer. 15711008
  • 1485.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
  • Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
  • Doppelwandige Türkonstruktion
  • Gemäß TRGS 510
  • Erhältlich mit Doppel- oder Einzelflügeltüren mit feststehenden Fenstern
  • Modernes zweifarbiges Design: Gehäuse in hellgrau, Flügeltüren in verschiedenen Farben
  • Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
  • In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
  • Für innen sind herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen am Boden erhältlich
  • Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
  • Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Spezifikation
Spezifikation
4 Ausziehböden mit 30 kg/11 l, pulverbeschichtetes Stahlblech, mit PP-Wanne
520 x 545 x 1950 mm
Aufbewahrung von nicht-brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen
1
105,5 kg
Stahl
493 x 486 x 1835 mm
Flügel, 2 Fenster
Herausziehbare Einlegeböden: je 30 kg/11 l, maximale Belastung: 600 kg
Pulverbeschichtet
Gelb
Sicherheitsschrank
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Asecos™ CS-CLASSIC-G Sicherheitsschränke für Chemikalien mit einer Tür und zwei Fenstern > Gelb; 4 x 11 l-Ausziehböden mit PP-Wanne