Learn More
Multiroir™ Transmissions-Laborbox aus Kristall-Polystyrol
Diese Kästen eignen sich für verschiedene allgemeine Aufbewahrungsanwendungen. Multiroir™ Transmissionslaborkästen aus kristallklarem Polystyrol eignen sich zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten. Die Kästen sind aus kristallklarem Polystyrol gefertigt. Dieser beständige Werkstoff wird durch Polymerisation des Styrol-Monomers CH2 = CH-Ph gewonnen.
Marke:  Multiroir™ 45106
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11762944
  • 170.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent, stapelbar und sehr UV-beständig
  • Integrierter Etikettenhalter
  • Chemisch inerter Kunststoff
  • Qualität für Lebensmittelkontakt
  • Mittel und darüber haben Hoch/Tief-Reliefs, die eine Stapelung blockieren und perfekte Lagerstabilität bieten
  • Die engen Toleranzen beim Aufsetzen des Deckels auf die Basis gewährleisten eine gute Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
10.85 l
Crystal-Polystyrol
Zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten
1/Packung
360 mm
240 mm
130 mm
Transparent
Rechteckig
Transportlaborkiste
360 L x 138 H (mm)
355 mm
138 mm
0,96 kg
Name des Produkts
Multiroir™ Transmissions-Laborbox aus Kristall-Polystyrol > Fassungsvermögen: 10,85 l; Abmessungen: 360 mm L x 138 mm H