Learn More
Multiroir™ Transmissions-Laborbox aus Kristall-Polystyrol
Diese Kästen eignen sich für verschiedene allgemeine Aufbewahrungsanwendungen. Multiroir™ Transmissionslaborkästen aus kristallklarem Polystyrol eignen sich zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten. Die Kästen sind aus kristallklarem Polystyrol gefertigt. Dieser beständige Werkstoff wird durch Polymerisation des Styrol-Monomers CH2 = CH-Ph gewonnen.
Marke:  Multiroir™ 45105
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11752944
  • 94.30 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent, stapelbar und sehr UV-beständig
  • Integrierter Etikettenhalter
  • Chemisch inerter Kunststoff
  • Qualität für Lebensmittelkontakt
  • Mittel und darüber haben Hoch/Tief-Reliefs, die eine Stapelung blockieren und perfekte Lagerstabilität bieten
  • Die engen Toleranzen beim Aufsetzen des Deckels auf die Basis gewährleisten eine gute Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
3.7 l
Crystal-Polystyrol
Zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten
1/Packung
240 mm
180 mm
90 mm
Transparent
Rechteckig
Transportlaborkiste
240 L x 100 H (mm)
235 mm
100 mm
0,43 kg
Name des Produkts
Multiroir™ Transmissions-Laborbox aus Kristall-Polystyrol > Fassungsvermögen:3.7L; Abmessungen:240 x 100 mm (L x H)