Learn More
Multiroir™ Transmissions-Laborbox aus Kristall-Polystyrol
Diese Kästen eignen sich für verschiedene allgemeine Aufbewahrungsanwendungen. Multiroir™ Transmissionslaborkästen aus kristallklarem Polystyrol eignen sich zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten. Die Kästen sind aus kristallklarem Polystyrol gefertigt. Dieser beständige Werkstoff wird durch Polymerisation des Styrol-Monomers CH2 = CH-Ph gewonnen.
Marke:  Multiroir™ 45103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11732944
  • 197.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent, stapelbar und sehr UV-beständig
  • Integrierter Etikettenhalter
  • Chemisch inerter Kunststoff
  • Qualität für Lebensmittelkontakt
  • Mittel und darüber haben Hoch/Tief-Reliefs, die eine Stapelung blockieren und perfekte Lagerstabilität bieten
  • Die engen Toleranzen beim Aufsetzen des Deckels auf die Basis gewährleisten eine gute Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
0.42 l
Crystal-Polystyrol
Zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten
10/Packung
120 mm
90 mm
43 mm
Transparent
Rechteckig
Transportlaborkiste
120 L x 50 H (mm)
115 mm
50 mm
0,08 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Multiroir™ Transmissions-Laborbox aus Kristall-Polystyrol > Fassungsvermögen: 0,42 l; Abmessungen: 120 mm L x 50 mm H