Learn More
Multiroir Controlec™ Aufbewahrungsschubladen, durchsichtiges Polystyrol
Der Inhalt der Multiroir Controllec™ Polystyrolkristall-Aufbewahrungsschubladen ist deutlich sichtbar, da sie aus kristallklarem Polystyrol bestehen. Die Schubladen verfügen außerdem über eine Objektträgereinheit, wobei die Unterteilungen separat bestellt werden können.
45.75 CHF - 104.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Grifftyp: Schiebereinheit |
---|---|
Farbe | Transparent |
Material | Polystyrol |
Form | Rechteckig |
Produkttyp | Schublade |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11768303
|
Multiroir Controlec™
11103MU07000C |
7 l |
104.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11798283
|
Multiroir Controlec™
11101MUO19TR |
1.9 l | N/A | |||||||
Beschreibung
- Komplett einsehbar
- Kristallklares Polystyrol – wie Glas
- Objektträger-Baugruppe
- Einschubtrenner sind separat erhältlich
Spezifikation
Grifftyp: Schiebereinheit | |
Polystyrol | |
Schublade |
Transparent | |
Rechteckig | |
Je 1 |